Y0001964
Albendazole for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Albendazole, Methyl 5-(propylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
albendazole
fabricante/nome comercial
EDQM
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
chave InChI
HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Adrenal gland,Blood,male reproductive organs,spleen
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)