K2000000
Ketoprofen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ketoprofen
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
chave InChI
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)