1356563
USP
Ketoprofen Related Compound D hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ketoprofen
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
chave InChI
PPNGALBGZJBTRY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3