PHR2877
Ketoprofen Related Compound F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile, Ketoprofen Impurity F (Ph. Eur.)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1356585
família API
ketoprofen
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
47-53 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
chave InChI
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)