PHR2084
Pyrantel Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000403
família API
pyrantel
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2/c1-6-7-4-3-5-8(6)2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
ZFDWWDZLRKHULH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)