1449008
USP
Myristyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
7.4 (vs air)
família API
myristyl alcohol
temperatura de autoignição
489 °F
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
289 °C (lit.)
pf
35-39 °C (lit.)
densidade
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
chave InChI
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)