1445018
USP
Mitotane Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dichlorodiphenyldichloroethane, 4,4′-DDD
About This Item
Produtos recomendados
família API
mitotane
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13-14H
chave InChI
AHJKRLASYNVKDZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Mitotane
- Mitotane Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3