36663
2,4′-DDE solution
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethene solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)\C(=C(\Cl)Cl)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H
chave InChI
ZDYJWDIWLRZXDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)