SML1885
Mitotane
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]-benzene, 2,4′-DDD, o,p′-DDD
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(C(C(Cl)Cl)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=CC=C1
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
chave InChI
JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)