Documentos Principais
88792
Supelco
2,4,5-Trichloro-6-hydroxyisophthalonitrile
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,4,5-Trichloro-6-hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile, Hydroxychlorothalonil
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8HCl3N2O
Número CAS:
Peso molecular:
247.47
Beilstein:
2653044
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(C#N)C(Cl)=C(Cl)C(O)=C1C#N
InChI
1S/C8HCl3N2O/c9-5-3(1-12)6(10)7(11)8(14)4(5)2-13/h14H
chave InChI
MDQKYGOECVSPIW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Robert Green et al.
FEMS microbiology letters, 365(19) (2018-09-06)
Cytochrome P450s have been shown to play a vital role in the xenobiotic detoxification system of Sclerotinia homoeocarpa, the causal agent of the turfgrass disease dollar spot. A previous study indicated that three CYP450s were validated to play a functional