1396400
USP
Methacrylic acid and methyl methacrylate copolymer (1:1)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid), Methacrylic acid copolymer type A, Poly(methacrylic acid-co-methyl methacrylate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
copolymers, methacrylic acid copolymers
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)C(=C)C.OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3(2)4(5)6/h1H2,2-3H3;1H2,2H3,(H,5,6)
chave InChI
IWVKTOUOPHGZRX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)