1025602
USP
Amino methacrylate copolymer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amino methacrylate copolymer, basic butylated methacrylate copolymer, copolymers
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C.O(CCCC)C(=O)C(=C)C.O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H15NO2.C8H14O2.C5H8O2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h1,5-6H2,2-4H3;2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
chave InChI
NEDGUIRITORSKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)