Y0001487
Butyl methacrylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.91 (15 °C, vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
família API
butylated methacrylate copolymer
temperatura de autoignição
562 °F
Lim. expl.
2-8 %
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
162-165 °C (lit.)
densidade
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
chave InChI
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
119.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)