Y0001489
2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methacrylic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
5.4 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 25 °C)
família API
amino methacrylate copolymer, basic butylated methacrylate copolymer, copolymers
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
182-192 °C (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
chave InChI
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)