1396502
USP
Methacrylic acid copolymer type B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid), Poly(methacrylic acid-co-methyl methacrylate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methacrylic acid copolymers, copolymers
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3(2)4(5)6/h1H2,2-3H3;1H2,2H3,(H,5,6)
chave InChI
IWVKTOUOPHGZRX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1