1377803
USP
Meclofenamate Sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Meclofenamic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)amino]benzoic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
meclofenamate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na.H/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);;
chave InChI
CHGIZYUDGOIAFY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)