PHR3201
Meclofenamate Sodium
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Meclofenamic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)amino]benzoic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1377803
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
[Na].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na.H/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);;
chave InChI
CHGIZYUDGOIAFY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)