1375025
USP
D-(+)-Maltose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-O-α-D-glicopiranosil-D-glicose, Maltobiose
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
maltose
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
chave InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare system suitability solution according to the United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Dextrose
- Dextrose Excipient
- Compressible Sugar
- Sugar Spheres
- Confectioner′s Sugar
- High Fructose Corn Syrup
- Hydrogenated Starch Hydrolysate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)