1303750
USP
Hemoglobin Protease Substrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Hemoglobin from bovine blood, Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
peso molecular
Mr ~64500
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Hemoglobin human