1283302
USP
Foscarnet sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate, Foscarnet, Phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
foscarnet
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
chave InChI
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney,Bone
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)