Y0001222
Foscarnet impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Triethyl phosphonoformate, Ethyl diethoxyphospinylformate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
foscarnet
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
135 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)