1278018
USP
Fluorometholone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(6α,11β)-11,17-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluorometholone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)C(C3)C)C)C(C2)O)CC1)C)C(=O)C
InChI
1S/C22H30O4/c1-12-9-15-16-6-8-22(26,13(2)23)21(16,4)11-18(25)19(15)20(3)7-5-14(24)10-17(12)20/h5,7,10,12,15-16,18-19,25-26H,6,8-9,11H2,1-4H3
chave InChI
UWMKPWKZGHRUQC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Fluorometholone
- Fluorometholone Ophthalmic Suspension
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)