1278109
USP
Fluorometholone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(6α, 11bβ)-17-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Methyl-9α-fluoro-17-acetoxy-21-deoxyprednisolone, 6α-Methyl-9α-fluoro-21-desoxyprednisolone-17-acetate, Fluorometholone 17-acetate, NSC 47438
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluorometholone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@](CC4)(OC(=O)C)C(=O)C)(C[C@@H]2O)C)C[C@@H](C3=CC(=O)C=C[C@@]31C)C
InChI
1S/C24H31FO5/c1-13-10-19-17-7-9-23(14(2)26,30-15(3)27)22(17,5)12-20(29)24(19,25)21(4)8-6-16(28)11-18(13)21/h6,8,11,13,17,19-20,29H,7,9-10,12H2,1-5H3/t13-,17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
chave InChI
YRFXGQHBPBMFHW-SBTZIJSASA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Tobramycin and Fluorometholone Acetate Ophthalmic Suspension
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)