1278007
USP
Fluorometolona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
11β,17α-Di-hidroxi-9-fluoro-6-metil-1,4-pregnadieno-3,20-diona
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluorometholone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(C)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Aplicação
- Fluorometholone Acetate
- Fluorometholone Ophthalmic Suspension
- Hydrocortisone Hemisuccinate
- Hydrocortisone Sodium Succinate for Injection
- Methylprednisolone Hemisuccinate
- Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3