1269458
USP
Fenoldopam mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Fenoldopam methanesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fenoldopam
fabricante/nome comercial
USP
pf
271 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
InChI
1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
CVKUMNRCIJMVAR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD1(1812)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Fenoldopam Mesylate Injection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)