Z777310
Zenix®-C SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol bonding phase
Sinônimo(s):
Zenix®-C SEC-150 Gel Filtration Column, 3 μm
About This Item
Produtos recomendados
product name
Zenix®-C SEC-150 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L59
linha de produto
Zenix®
peso molecular
500-150,000
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Sepax 233150-4615
Parâmetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Impurezas
<10 ppm metals
matriz
spherical silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
150 Å pore size
operating pH range
2.0-8.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Zenix User Manual
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)