Documentos Principais
P233
Sigma-Aldrich
PD 168,077 maleate salt
powder
Sinônimo(s):
N-[[4-(2-Cyanophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-3-methylbenzamide maleate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H22N4O · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
450.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.Cc1cccc(c1)C(=O)NCN2CCN(CC2)c3ccccc3C#N
InChI
1S/C20H22N4O.C4H4O4/c1-16-5-4-7-17(13-16)20(25)22-15-23-9-11-24(12-10-23)19-8-3-2-6-18(19)14-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,13H,9-12,15H2,1H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
NAEUGRPISCANHO-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD4(1815)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Selective D4 dopamine receptor agonist.
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Substituted [(4-phenylpiperazinyl)-methyl]benzamides: selective dopamine D4 agonists.
S A Glase et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(12), 1771-1772 (1997-06-06)