PZ0177
OSU6162 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
PNU-96391; PNU-0096391; OSU-6162; (S)-(-)-(3-methanesulfonyl-phenyl)-1-propyl-piperidine hydrochloride; (S,S)-3-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -5 to -7°, c = 1 in methanol
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥16 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCN1CCC[C@H](C1)c2cccc(c2)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C15H23NO2S.ClH/c1-3-9-16-10-5-7-14(12-16)13-6-4-8-15(11-13)19(2,17)18;/h4,6,8,11,14H,3,5,7,9-10,12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
chave InChI
LEMGVHZVBREXAD-PFEQFJNWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.