Documentos Principais
8.40110
Sigma-Aldrich
Isooctylthioglycolate
for synthesis
Sinônimo(s):
Isooctylthioglycolate, Mercaptoacetic acid isooctyl ester, Isooctyl mercaptoacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O2S
Número CAS:
Peso molecular:
204.33
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
246-613-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
potência
348 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
<-50 °C
temperatura de transição
flash point >94.4 °C
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2S/c1-9(2)6-4-3-5-7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
RZBBHEJLECUBJT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.970 - 0.975
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 94.4 °C - closed cup