Documentos Principais
1268892
USP
Etodolac Peak Identification Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
etodolac
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
USP
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Etodolac Peak Identification Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Componentes
  • Etodolac [CAS 41340-25-4]
  • 1-Methyl Etodolac analog [CAS 109518-50-5]
  • 8-Methyl Etodolac analog [CAS 41340-19-6]
  • 8-Isopropyl Etodolac analog [CAS 57917-63-2]
  • 8-Propyl Etodolac analog [CAS 57817-27-3]
  • 7-Ethyltrypthanol [CAS 41340-36-7]
  • 8-Desethyl Etodolac [CAS 41339-67-7]
  • 1-Isopropyl Etodolac analog [CAS 849630-65-5]
  • 1-Propyl Etodolac analog [CAS 57816-83-8]
  • Etodolac dimer
  • Decarboxyetodolac [CAS 115066-03-0]
  • Etodolac Methyl ester [CAS 122188-02-7]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)