E2470050
Etodolac impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
etodolac
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C12H15NO/c1-2-9-4-3-5-11-10(6-7-14)8-13-12(9)11/h3-5,8,13-14H,2,6-7H2,1H3
chave InChI
UVSDNCAZVSQJQA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)