1257018
USP
Ethambutol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2RS,2′SR)-2,2-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol, meso-Ethambutol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ethambutol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H](CO)CC)CCN[C@@H](CO)CC
InChI
1S/C10H24N2O2/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14/h9-14H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+
chave InChI
AEUTYOVWOVBAKS-AOOOYVTPSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)