PHR1501
Aminobutanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Amino-1-butanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1020008
família API
ethambutol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.4510 (lit.)
pb
176-178 °C (lit.)
pf
-2 °C (lit.)
densidade
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3
chave InChI
JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)