1228031
USP
Drometrizole trisiloxane Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-2-propen-1-yl)phenol, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(isobuten-3-yl)-p-cresol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
drometrizole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C17H19N3O/c1-12(2)11-19-15-7-5-4-6-14(15)18-20(19)16-10-13(3)8-9-17(16)21/h4-10,18,21H,1,11H2,2-3H3
chave InChI
GAXSBDZDZCJXCG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)