Documentos Principais
1197007
USP
Diethyltoluamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, m-Toluic acid diethylamide, DEET
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CON(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
191.27
Beilstein:
2046711
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
6.7 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
família API
diethyltoluamide
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
p.e.
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Diethyltoluamide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Diethyltoluamide Topical Solution
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3