1173053
USP
Desloratadine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
8-Bromo-6,11-dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
desloratadine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Desloratadine
- Desloratadine Orally Disintegrating Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)