1173064
USP
Desloratadine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxaldehyde, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
desloratadine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Desloratadine Orally Disintegrating Tablets
- Desloratadine Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)