1173042
USP
Desloratadine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H- benzo[5,6]cyclohepta[1,2,b]pyridine, Clarinex®, NSC 675447
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
desloratadine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2c(CCc3cccnc3\C2=C4\CCNCC4)c1
InChI
1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
chave InChI
JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Desloratadine Orally Disintegrating Tablets
- Desloratadine Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)