1157035
USP
Cyclophosphamide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Aminopropyl monophosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cyclophosphamide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(OCCCN)(O)O
InChI
1S/C3H10NO4P/c4-2-1-3-8-9(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7)
chave InChI
KUQZVISZELWDNZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Cyclophosphamide
- Cyclophosphamide for Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)