1154707
USP
Cyclomethicone 4
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Octamethylcyclotetrasiloxane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
1 (vs air)
família API
cyclomethicone
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
175-176 °C (lit.)
pf
17-18 °C (lit.)
densidade
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
chave InChI
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)