1154809
USP
Cyclomethicone 5
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Decamethylcyclopentasiloxane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cyclomethicone
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
pb
90 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
chave InChI
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup