1148250
USP
Color Related Compound 007
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-[(4-Methylphenyl)azo]-2-naphthalenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
color related compound
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N(\N=C2\c3c(cccc3)C=CC\2=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C17H14N2O/c1-12-6-9-14(10-7-12)18-19-17-15-5-3-2-4-13(15)8-11-16(17)20/h2-11,18H,1H3/b19-17-
chave InChI
BFBIARQFJLYFRD-ZPHPHTNESA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)