1148238
USP
Color Related Compound 005
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-2-naphthoic acid, β-Hydroxynaphthoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
color related compound
fabricante/nome comercial
USP
pf
218-221 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C11H8O3/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
chave InChI
ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150.00 °C - closed cup