1138314
USP
Clobazam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
8-Chloro-1-phenyl-1,5-dihydro-2H-benzo[b][1,4]diazepine-2,4(3H)-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
família API
clobazam
fabricante/nome comercial
USP
condição de armazenamento
protect from light
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3