1121005
USP
Chlorothiazide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chlorothiazide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=C2C=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)(NC=N2)=O
InChI
1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
chave InChI
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A3(6559)
Descrição geral
Aplicação
- Benazepril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
- Bisoprolol Fumarate and Hydrochlorothiazide Tablets
- Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Tablets
- Chlorothiazide
- Chlorothiazide Compounded Oral Suspension
- Chlorothiazide Oral Suspension
- Chlorothiazide Sodium for Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)