F0700000
Furosemide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-([2-furanylmethyl]amino)benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
furosemide
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
220 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
chave InChI
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A1(6557)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)