1287020
USP
Furosemide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-4-furfurylamino-5-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
furosemide
fabricante/nome comercial
USP
pf
197 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=C(Cl)C=C(NCC2=CC=CO2)C(S(N)(=O)=O)=C1)=O
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)11(21(14,18)19)4-8(9)12(16)17/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
chave InChI
UXOOVYKVEXGCSH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Furosemide
- Furosemide Injection
- Furosemide Oral Solution
- Furosemide Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)