1107503
USP
Chloramphenicol palmitate polymorph A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Chloramphenicol palmitate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chloramphenicol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H42Cl2N2O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-24(32)37-20-23(30-27(34)26(28)29)25(33)21-16-18-22(19-17-21)31(35)36/h16-19,23,25-26,33H,2-15,20H2,1H3,(H,30,34)/t23-,25-/m1/s1
chave InChI
PXKHGMGELZGJQE-ILBGXUMGSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)