Documentos Principais
1107004
USP
Cloranfenicol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-()-treo-2,2-dicloro-N-[β-hidroxi-α-(hidroximetil)-α-(hidroximetil)-4-nitrofenetil]acetamida, D-(−)-treo-2,2-dicloro-N-[β-hidroxi-α-(hidroximetil)-β-(4-nitrofenil)etil]acetamida, D-(−)-treo-2-dicloroacetamido-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanodiol, Cloromicetina
About This Item
Fórmula linear:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
323.13
Beilstein:
2225532
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chloramphenicol
fabricante/nome comercial
USP
pf
149-153 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Aplicação
Chloramphenicol USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chloramphenicol
  • Chloramphenicol Injection
  • Chloramphenicol Capsules
  • Chloramphenicol Tablets
  • Chloramphenicol Sodium Succinate
  • Chloramphenicol Ophthalmic Ointment
  • Chloramphenicol Compounded Oral Suspension, Veterinary
  • Chloramphenicol Sodium Succinate for Injection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: O cloranfenicol inibe a síntese de proteína bacteriana através do bloqueio da etapa de peptidil transferase, ligando-se à subunidade ribossômica 50S e impedindo a fixação de aminoacil-tRNA ao ribossomo. Ele também inibe a síntese de proteína mitocondrial e de cloroplasto e a formação ribossômica de (p)ppGpp, descomprimindo a transcrição de rRNA.
Modo de resistência: O uso da cloranfenicol acetiltransferase acetila e inativa o produto.
Espectro da ação antimicrobiana: Este é um antibiótico de amplo espectro contra bactérias gram positivas e gram negativas e é usado principalmente para fins oftálmicos e veterinários.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)