Documentos Principais
Y0001869
Cloranfenicol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-()-treo-2,2-dicloro-N-[β-hidroxi-α-(hidroximetil)-α-(hidroximetil)-4-nitrofenetil]acetamida, D-(−)-treo-2,2-dicloro-N-[β-hidroxi-α-(hidroximetil)-β-(4-nitrofenil)etil]acetamida, D-(−)-treo-2-dicloroacetamido-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanodiol, Cloromicetina
About This Item
Fórmula linear:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
323.13
Beilstein:
2225532
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51102831
NACRES:
NA.24
família API
chloramphenicol
pf
149-153 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: O cloranfenicol inibe a síntese de proteína bacteriana através do bloqueio da etapa de peptidil transferase, ligando-se à subunidade ribossômica 50S e impedindo a fixação de aminoacil-tRNA ao ribossomo. Ele também inibe a síntese de proteína mitocondrial e de cloroplasto e a formação ribossômica de (p)ppGpp, descomprimindo a transcrição de rRNA.
Modo de resistência: O uso da cloranfenicol acetiltransferase acetila e inativa o produto.
Espectro da ação antimicrobiana: Este é um antibiótico de amplo espectro contra bactérias gram positivas e gram negativas e é usado principalmente para fins oftálmicos e veterinários.
Embalagem
Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)